Learn More
Acide 3,5-dichloro-4-pyridone-1-acétique, 98 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
L’acide 3,5-dichloro-4-pyridone-1-acétique est utilisé comme intermédiaire de la synthèse chimique organique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,5-Dichloro-4-pyridone-1-acetic acid |
| Point de fusion | 239°C to 241°C |
| Quantité | 5 g |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
| Poids de la formule | 222.03 |
| Pourcentage de pureté | 98% |