Learn More
Acide 3,5-dichloro-4-pyridone-1-acétique, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11457146
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11457146 25 g 25g
11447146 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11457146 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25471.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
L’acide 3,5-dichloro-4-pyridone-1-acétique est utilisé comme intermédiaire de la synthèse chimique organique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56187-37-2
Formule moléculaire C7H5Cl2NO3
Poids moléculaire (g/mol) 222.021
Numéro MDL MFCD02180547
Clé InChI MFMXEEQESUEMSB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dichloro-4-pyridone-1-acetic acid, 3,5-dichloro-4-pyridone-n-acetic acid, 2-3,5-dichloro-4-oxopyridin-1 4h-yl acetic acid, 1 4h-pyridineacetic acid, 3,5-dichloro-4-oxo, 3,5-dichloro-4-oxo-4h-pyridine-1-acetic acid, 3,5-dichloro-4-oxopyridin-1-yl acetic acid, 3,5-dichloro-4-pyridine-n-acetic acid, 2-3,5-dichloro-4-oxohydropyridyl acetic acid, pubchem11174, ksc272s7b
CID PubChem 92052
Nom IUPAC 2-(3,5-dichloro-4-oxopyridine-1-yl)acide acétique
SMILES C1=C(C(=O)C(=CN1CC(=O)O)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dichloro-4-pyridone-1-acetic acid
Point de fusion 239°C to 241°C
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 222.03
Pourcentage de pureté 98%