Learn More
3,5-dichloro-6-hydroxyaniline, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,5-Dichloro-6-hydroxyaniline |
| Point de fusion | 89°C to 94°C |
| Couleur | Jaune à marron |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | UN2811 |
| Beilstein | 1102196 |
| Poids de la formule | 178.01 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |
| Forme physique | Solide |