Learn More
3,5-dichloro-6-hydroxyaniline, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15432169
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15432169 100 g 100g
15412169 5 g 5g
15422169 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15432169 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64801.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 527-62-8 | C6H5Cl2NO | 178.012 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 527-62-8
Formule moléculaire C6H5Cl2NO
Poids moléculaire (g/mol) 178.012
Numéro MDL MFCD00035766
Clé InChI WASQBNCGNUTVNI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dichloro-6-aminophenol, phenol, 2-amino-4,6-dichloro, unii-es86dyt9kh, 2-amino-4,6-dichloro-phenol, ccris 7685, es86dyt9kh, 6-amino-2,4-dichlorophenol, 3,5-dichloro-2-hydroxyaniline, 2,4-dichloro-6-amino phenol, acmc-209l1k
CID PubChem 10699
Nom IUPAC 2-amino-4,6-dichlorophénol
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)O)N)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dichloro-6-hydroxyaniline
Point de fusion 89°C to 94°C
Couleur Jaune à marron
Quantité 100 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 1102196
Poids de la formule 178.01
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Solide