Learn More
Chlorure de 3,5-dichloro-alpha-toluènesulfonyle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490260
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490260 250 mg 250mg
11400270 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11490260 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50707.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 12-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 163295-70-3 | C7H5Cl3O2S | 259.53 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 163295-70-3
Formule moléculaire C7H5Cl3O2S
Poids moléculaire (g/mol) 259.53
Numéro MDL MFCD01631928
Clé InChI GZMJRPMBVICCFL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dichlorophenyl methanesulfonyl chloride, 3,5-dichloro-phenyl-methanesulfonyl chloride, acmc-1c80o, 3,5-dichloro-, a-toluenesufonyl chloride, 3,5-dichlorophenyl methyl chlorosulfone, 3,5-dichlorophenyl methanesulfonylchloride, 3,5-dichloro-alpha-toluenesulfonyl chloride, 3,5-dichlorophenyl methane-sulfonyl chloride, benzenemethanesulfonylchloride, 3,5-dichloro, 3,5-dichlorophenyl methyl sulfonyl chloride
CID PubChem 4993270
Nom IUPAC Chlorure de (3,5-dichlorophényl)méthanesulfonyl
SMILES ClC1=CC(CS(Cl)(=O)=O)=CC(Cl)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dichloro-alpha-toluenesulfonyl chloride
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3096
Poids de la formule 259.54
Pourcentage de pureté 96%