Learn More
3,5-dichloroaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11491638
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11491638 50 g 50g
11401648 250 g 250g
11481638 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11491638 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13922.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 626-43-7 | C6H5Cl2N | 162.013 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 626-43-7
Formule moléculaire C6H5Cl2N
Poids moléculaire (g/mol) 162.013
Numéro MDL MFCD00007774
Clé InChI UQRLKWGPEVNVHT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenamine, 3,5-dichloro, m-dichloroaniline, aniline, 3,5-dichloro, 3,5-dichlorobenzenamine, 3,5-dichloro benzenamine, unii-oz75zm1s3g, 3,5-dichloranilin, 3,5 dichloraniline, ccris 2396, 3,5-dichloro aniline
CID PubChem 12281
ChEBI CHEBI:19904
Nom IUPAC 3,5-dichloroaniline
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dichloroaniline
Point de fusion 49°C to 53°C
Densité 1.58
Point d’ébullition 259°C to 260°C (741 mmHg)
Point d’éclair 133°C (271°F)
Quantité 50 g
Numéro UN UN3442
Beilstein 636492
Poids de la formule 162.02
Pourcentage de pureté 98%