Learn More
3,5-dichloroaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10429600 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10429600 100 g Flacon en verre 100g
10030810 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10429600 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 113121000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 626-43-7 | C6H5Cl2N | 162.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 626-43-7
Formule moléculaire C6H5Cl2N
Poids moléculaire (g/mol) 162.02
Numéro MDL MFCD00007774
Clé InChI UQRLKWGPEVNVHT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenamine, 3,5-dichloro, m-dichloroaniline, aniline, 3,5-dichloro, 3,5-dichlorobenzenamine, 3,5-dichloro benzenamine, unii-oz75zm1s3g, 3,5-dichloranilin, 3,5 dichloraniline, ccris 2396, 3,5-dichloro aniline
CID PubChem 12281
ChEBI CHEBI:19904
Nom IUPAC 3,5-dichloroaniline
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 5-Dichloroaniline
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 49.0°C to 53.0°C
Couleur Blanc à marron
Densité 1.5800g/mL
Point d’ébullition 260.0°C (741.0 mmHg)
Point d’éclair 133°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Cl2C6H3NH2
Quantité 100 g
Beilstein 12, 626
Gravité spécifique 1.58
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.6g/L (26°C). Other solubilities: 26.8g/L n-hexane (20°C),soluble in most organic solvents
Viscosité 2.1 mPa.s (50°C)
Poids de la formule 162.02
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Crystals
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,5-Dichloroaniline
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.