Learn More
3,5-Dichlorobenzaldehyde 97%, ACROS Organics™
Code produit 10772771 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
1 g ; Flacon en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10772771 1 g ; Flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10772771 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 160800010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 5-Dichlorobenzaldehyde
Note relative au nom 97%
CAS 10203-08-4
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 61°C to 66°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H4Cl2O
Formule linéaire Cl2C6H3CHO
Numéro MDL MFCD00003352
Quantité 1 g
Synonyme benzaldehyde, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-benzaldehyde, unii-m74yu7se79, rarechem aq a2 0002, pubchem3068, 3,5-dichlorobezaldehyde, 3,5-dichlorobenaldehyde, 3?5-dichlorobenzaldehyde, benzaldehyde,5-dichloro, acmc-1bxq6
Clé InChI CASRSOJWLARCRX-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)C=O
Nom IUPAC 3,5-dichlorobenzaldehyde
Poids moléculaire (g/mol) 175.008
CID PubChem 35746
Poids de la formule 175.01
Pourcentage de pureté ≥96.0%
Forme physique Crystalline Mass or Fluffy Powder