Learn More
3,5-dichlorobenzène--carbohydrazide,1-carbohydrazide, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 10585954
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10585954 1 g Flacon en verre ambré 1g
10026384 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10585954 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. TL00894DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 62899-78-9
Formule moléculaire C7H6Cl2N2O
Poids moléculaire (g/mol) 205.04
Numéro MDL MFCD00833411
Clé InChI DNISXKBKTSHNKL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dichlorobenzhydrazide, 3,5-dichlorobenzenecarbohydrazide, acmc-1b4zh, 3,5-bis chloranyl benzohydrazide, 3,5-dichlorobenzoic acid hydrazide, benzoic acid,3,5-dichloro-,hydrazide, benzoic acid,3,5-dichloro-, hydrazide
CID PubChem 2735966
Nom IUPAC 3,5-dichlorobenzohydrazide
SMILES NNC(=O)C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 3, 5-dichlorobenzene-1-carbohydrazide
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 205.04
Pourcentage de pureté 97%