Learn More
Chlorhydrate de 3,5-dichlorobenzène-1-carboximidamide, Tech., Thermo Scientific™
Code produit 10059591
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10059591 1 g Flacon en verre ambré -
10203532 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10059591 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SPB00407DA
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 22978-61-6
Formule moléculaire C7H7Cl3N2
Poids moléculaire (g/mol) 225.50
Numéro MDL MFCD00173785
Clé InChI FFLPJEKRAYZAMU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dichlorobenzimidamide hydrochloride, 3,5-dichlorobenzene-1-carboximidamide hydrochloride, 3,5-dichlorobenzenecarboximidamide hydrochloride, 3,5-dichlorobenzamidine hydrochloride, 3,5-dichloro-benzamidine hydrochloride, bestipharma 538-443, 3,5-dichlorobenzenecarboxamidine, chloride, 3,5-dichlorobenzene-1-carboximidamide hcl, 3,5-dichlorobenzene-1-carboximidamide hydrochlorid, 3,5-bis chloranyl benzenecarboximidamide hydrochloride
CID PubChem 2743159
SMILES Cl.NC(=N)C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 5-Dichlorobenzene-1-carboximidamide hydrochloride
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire Cl2C6H3C(=NH)NH2·HCl
Quantité 1 g
Nom IUPAC 3,5-dichlorobenzene-1-carboximidamide hydrochloride
Poids de la formule 225.51
Pourcentage de pureté Tech.
Qualité Technique