Learn More
Acide 3,5-dichlorobenzénébrique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11489787
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11489787 1 g 1g
11499787 5 g 5g
11409797 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11489787 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22765.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 67492-50-6 | C6H5BCl2O2 | 190.814 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67492-50-6
Formule moléculaire C6H5BCl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 190.814
Numéro MDL MFCD00051935
Clé InChI DKYRKAIKWFHQHM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dichlorophenyl boronic acid, 3,5-dichlorobenzeneboronic acid, 3,5-dichlorophenyl boranediol, 3,5-dichlophenylboronic acid, 3,5-dichloro phenylboronic acid, 3,5-dichlorobenzene boronic acid, 3,5-dichlorophenyl dihydroxyborane, boronic acid, b-3,5-dichlorophenyl, 3,5-dichlorophenylboronicacid
CID PubChem 2734331
Nom IUPAC Acide (3,5-dichlorophényl)boronique
SMILES B(C1=CC(=CC(=C1)Cl)Cl)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dichlorobenzeneboronic acid
Point de fusion ∼315°C (decomposition)
Quantité 1 g
Beilstein 7581091
Poids de la formule 190.82
Pourcentage de pureté ≥98%