Learn More
Chlorure de 3,5-dichlorobenzènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11494453
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11494453 1 g 1g
11404463 5 g 5g
11414463 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11494453 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11003.03
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 705-21-5 | C6H3Cl3O2S | 245.50 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 705-21-5
Formule moléculaire C6H3Cl3O2S
Poids moléculaire (g/mol) 245.50
Numéro MDL MFCD00051698
Clé InChI RJSQINMKOSOUGT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dichlorobenzene-1-sulfonyl chloride, 3,5-dichlorobenzenesulphonyl chloride, 3,5-dichlorobenzenesulfonylchloride, 3,5-dichloro-benzenesulfonyl chloride, 3,5-dichlorophenyl chlorosulfone, 3,5-dichlorophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3,5-dichloro, pubchem5120, acmc-209oey, ksc377a3t
CID PubChem 522388
Nom IUPAC 3,5-dichlorobenzene-1-sulfonyl chloride
SMILES ClC1=CC(=CC(Cl)=C1)S(Cl)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dichlorobenzenesulfonyl chloride
Point de fusion 30°C to 33°C
Point d’ébullition 158°C to 160°C (15 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 1 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 1528657
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 245.51
Pourcentage de pureté 97%