Learn More
3,5-dichlorobenzènethiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11975751 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11975751 5 g Flacon en verre 5g
11965751 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11975751 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 435680050
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 17231-94-6 | C6H4Cl2S | 179.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 17231-94-6
Formule moléculaire C6H4Cl2S
Poids moléculaire (g/mol) 179.07
Clé InChI WRXIPCQPHZMXOO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dichlorothiophenol, 3,5-dichloro thiophenol, 3,5-dichlorobenzenthiol, 3,5-dichlorobenzene-1-thiol, pubchem6804, 3,5-dichloro-thiophenol, 3,5-dichloro-benzenethiol, acmc-209e4e, 3,5-dichlorophenyl mercaptan, benzenethiol, 3,5-dichloro
CID PubChem 2736096
Nom IUPAC 3,5-dichlorobenzénéthiol
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)S
Specifications
Nom chimique ou matériau 3, 5-Dichlorobenzenethiol
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 62°C to 65°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 270°C to 272°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Cl2C6H3SH
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 179.07
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline ou solide
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3,5-Dichlorobenzenethiol
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.