Learn More
3,5-Dichlorobenzhydrazide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11460487
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11460487 5 g 5g
11450487 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11460487 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22383.06
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 62899-78-9 | C7H6Cl2N2O | 205.04 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62899-78-9
Formule moléculaire C7H6Cl2N2O
Poids moléculaire (g/mol) 205.04
Numéro MDL MFCD00833411
Clé InChI DNISXKBKTSHNKL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dichlorobenzhydrazide, 3,5-dichlorobenzenecarbohydrazide, acmc-1b4zh, 3,5-bis chloranyl benzohydrazide, 3,5-dichlorobenzoic acid hydrazide, benzoic acid,3,5-dichloro-,hydrazide, benzoic acid,3,5-dichloro-, hydrazide
CID PubChem 2735966
Nom IUPAC 3,5-dichlorobenzohydrazide
SMILES NNC(=O)C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dichlorobenzhydrazide
Point de fusion 205°C to 207°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 205.04
Pourcentage de pureté 97%