Learn More
Acide 3,5-dichlorobenzoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11432168
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11432168 5 g 5g
11442168 25 g 25g
11452168 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11432168 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15168.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 51-36-5 | C7H4Cl2O2 | 191.007 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51-36-5
Formule moléculaire C7H4Cl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 191.007
Numéro MDL MFCD00002494
Clé InChI CXKCZFDUOYMOOP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoic acid, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-benzoic acid, unii-7baa7r70gn, 7baa7r70gn, ccris 8611, acmc-209ktc, 3,5-dichlorobenzoicacid, 3,5-dichlorobenzic acid, 3 5-dichlorobenzoic acid, dsstox_cid_4981
CID PubChem 5811
Nom IUPAC Acide 3,5-dichlorobenzoïque
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dichlorobenzoic acid
Point de fusion 185°C to 187°C
Quantité 5 g
Beilstein 2044776
Poids de la formule 191.01
Pourcentage de pureté 99%