Learn More
Chlorure de 3,5-dichlorobenzoyle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11460538
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11460538 25 g 25g
11450538 5 g 5g
11470538 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11460538 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24676.14
 Article restreint
Expédition estimée: 10-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 2905-62-6 | C7H3Cl3O | 209.45 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2905-62-6
Formule moléculaire C7H3Cl3O
Poids moléculaire (g/mol) 209.45
Numéro MDL MFCD00009817
Clé InChI GGHLXLVPNZMBQR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoyl chloride, 3,5-dichloro, 3,5-dichlorobenzoylchloride, dichlorobenzoylchloride 3,5-, pubchem10805, dsstox_cid_7506, acmc-209h6l, dsstox_rid_78478, dsstox_gsid_27506, ksc204k6p, 3,5-dichloro benzoyl chloride
CID PubChem 76191
Nom IUPAC Chlorure de 3,5-dichlorobenzoyl
SMILES ClC(=O)C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dichlorobenzoyl chloride
Point de fusion 24°C to 28°C
Densité 1.478
Point d’ébullition 245°C
Point d’éclair 137°C (278°F)
Indice de réfraction 1.582
Quantité 25 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 1940681
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 209.46
Pourcentage de pureté 96%