Learn More
3,5-Alcool -dichlorobenzyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11465633
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11465633 25 g 25g
11455633 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11465633 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13527.14
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 60211-57-6 | C7H6Cl2O | 177.024 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60211-57-6
Formule moléculaire C7H6Cl2O
Poids moléculaire (g/mol) 177.024
Numéro MDL MFCD00004634
Clé InChI VSNNLLQKDRCKCB-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 43236
Nom IUPAC (3,5-dichlorophényl)méthanol
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dichlorobenzyl alcohol
Point de fusion 76°C to 80°C
Quantité 25 g
Beilstein 1936389
Synonyme 3,5-dichlorobenzyl alcohol, 3,5-dichlorophenyl methanol, benzenemethanol, 3,5-dichloro, 3,5-dichlorobenzylalcohol, 3,5-dichlorobenzylic alcohol, 3,5-dichlorobenzenemethanol, 3,5-dicholorbenzylalcohol, 3,5-dichlorophenyl methan-1-ol, 3, 5-dichlorobenzyl alcohol, pubchem4908
Poids de la formule 177.03
Pourcentage de pureté 98%