Learn More
Acide 3,5-dichloroisonicotinique, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 10316684 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10316684 1 g Flacon en verre 1g
10326684 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10316684 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 399020010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 13958-93-5
Formule moléculaire C6H3Cl2NO2
Poids moléculaire (g/mol) 192
Clé InChI BUQPTOSHKHYHHB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dichloroisonicotinic acid, 3,5-dichloro-4-pyridinecarboxylic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 3,5-dichloro, dichloroisonicotinicacid, acmc-1cbzu, 3?5-dichloroisonicotinic acid, 3,5-dichloro-isonicotinic acid, buqptoshkhyhhb-uhfffaoysa, 3,5-dichloroisonicotinic acid #, 3,5-dichloro-pyridine-4-carboxylic acid
CID PubChem 605763
Nom IUPAC 3,5-4acide dichloropyridine--carboxylique
SMILES C1=C(C(=C(C=N1)Cl)C(=O)O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 5-Dichloroisonicotinic acid
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 230.0°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Acid)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 192
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,5-Dichloroisonicotinic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.