Learn More
3,5-Dichlorophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
3,5-Dichlorophenol is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 3,5-dichlorophénol est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. Très soluble dans l’éthanol, l’éther éthylique et l’éther de pétrole.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,5-Dichlorophenol |
| Point de fusion | 63°C to 68°C |
| Point d’ébullition | 233°C |
| Odeur | Phenol-like |
| Quantité | 50 g |
| Numéro UN | UN2020 |
| Beilstein | 1906458 |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. Very soluble in ethanol,ethyl ether and petroleum ether. |
| Poids de la formule | 163 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et traitement
- 3,5-Dichlorophenol
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H312-Nocif par contact cutané.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contain: 3,5-Dichlorophenol