Learn More
3,5-dichlorophénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10776192 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10776192 10 g Flacon en verre 10g
10145583 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10776192 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 113610100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.00€
    88.65€ / 10g
    Économisez 14.35€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 591-35-5 | C6H4Cl2O | 163 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 591-35-5
Formule moléculaire C6H4Cl2O
Poids moléculaire (g/mol) 163
Numéro MDL MFCD00002259
Clé InChI VPOMSPZBQMDLTM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenol, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-phenol, unii-fg32l88ko9, 3,5 dichlorophenol, ccris 5905, 3,5-dichloro phenol, pubchem3699, acmc-209mar, dsstox_cid_5006, dsstox_rid_77624
CID PubChem 11571
Nom IUPAC 3,5-dichlorophénol
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 5-Dichlorophenol
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 64°C to 68°C
Couleur Jaune à marron
Point d’ébullition 233°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Cl2C6H3OH
Quantité 10 g
Beilstein 06, 190
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,dmso
Poids de la formule 163
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristaux, poudre cristalline ou masse cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,5-Dichlorophenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H312-Nocif par contact cutané.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.