Learn More
3,5-isocyanate de dichlorophényle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10599453 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10599453 25 g Flacon en verre 25g
10221053 1 g Flacon en verre 1g
10033570 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10599453 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 314140250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 34893-92-0 | C7H3Cl2NO | 188.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34893-92-0
Formule moléculaire C7H3Cl2NO
Poids moléculaire (g/mol) 188.01
Numéro MDL MFCD00013859
Clé InChI XEFUJGURFLOFAN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dichlorophenyl isocyanate, 3,5-dichlorophenylisocyanate, benzene, 1,3-dichloro-5-isocyanato, 3,5-dichlorophenyl isocyantae, 1,3-dichloro-5-isocyanato-benzene, 3,5-dichlorobenzenisocyanate, 3,5dichlorophenyl isocyanate, acmc-1ai47, ksc490c1l, 3,5-dichloro-phenylisocyanate
CID PubChem 94460
Nom IUPAC 1,3-dichloro-5-isocyanatobenzène
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)N=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 5-Dichlorophenyl isocyanate
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 29.0°C to 35.0°C
Couleur Blanc à jaune
Densité 1.3800g/mL
Point d’ébullition 243.0°C
Point d’éclair 110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Cl2C6H3NCO
Quantité 25 g
Gravité spécifique 1.38
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes
Poids de la formule 188.01
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Faible fusion de solide