Learn More
éisocyanate de 3,5-dichlorophényle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11430431
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11430431 25 g 25g
11420431 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11430431 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19991.14
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 34893-92-0 | C7H3Cl2NO | 188.007 g/mol
3,5-Dichlorophenyl isocyanate is used as an intermediate for medicine and in iprodione. It is also useful for proteomic research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’isocyanate de 3,5-dichlorophényle est utilisé comme intermédiaire pour la médecine et l’iprodione. Il est également utile pour la recherche protéomique.
Solubilité
Hydrolysis avec de l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière et à l’humidité. Incompatible avec l’eau, les alcools, les bases fortes, les amines, les acides et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34893-92-0
Formule moléculaire C7H3Cl2NO
Poids moléculaire (g/mol) 188.007
Numéro MDL MFCD00013859
Clé InChI XEFUJGURFLOFAN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dichlorophenyl isocyanate, 3,5-dichlorophenylisocyanate, benzene, 1,3-dichloro-5-isocyanato, 3,5-dichlorophenyl isocyantae, 1,3-dichloro-5-isocyanato-benzene, 3,5-dichlorobenzenisocyanate, 3,5dichlorophenyl isocyanate, acmc-1ai47, ksc490c1l, 3,5-dichloro-phenylisocyanate
CID PubChem 94460
Nom IUPAC 1,3-dichloro-5-isocyanatobenzène
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)N=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dichlorophenyl isocyanate
Point de fusion 28°C to 32°C
Densité 1.38
Point d’ébullition 242°C to 244°C
Point d’éclair 134°C (273°F)
Quantité 25 g
Numéro UN UN2250
Beilstein 510282
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Hydrolysis with water.
Poids de la formule 188.01
Pourcentage de pureté 97%