Learn More
(3,5-dichlorophényl)méthanol, Thermo Scientific™
Code produit 10109702
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10109702 10 g 10g
10576714 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10109702 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SPB00433EA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 60211-57-6
Formule moléculaire C7H6Cl2O
Poids moléculaire (g/mol) 177.024
Clé InChI VSNNLLQKDRCKCB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dichlorobenzyl alcohol, 3,5-dichlorophenyl methanol, benzenemethanol, 3,5-dichloro, 3,5-dichlorobenzylalcohol, 3,5-dichlorobenzylic alcohol, 3,5-dichlorobenzenemethanol, 3,5-dicholorbenzylalcohol, 3,5-dichlorophenyl methan-1-ol, 3, 5-dichlorobenzyl alcohol, pubchem4908
CID PubChem 43236
Nom IUPAC (3,5-dichlorophényl)méthanol
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau (3, 5-Dichlorophenyl)methanol
Plage de pourcentage du dosage 97+%
Formule linéaire Cl2C6H3CH2OH
Quantité 10 g
Poids de la formule 177.03
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,5-Dichlorobenzyl alcohol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,5-Dichlorobenzylicalcohol