Learn More
(3,5-dichlorophényl)méthanol, Thermo Scientific™
Code produit 10576714
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10576714 50 g 50g
10109702 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10576714 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SPB00433EE
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 60211-57-6
Formule moléculaire C7H6Cl2O
Poids moléculaire (g/mol) 177.024
Clé InChI VSNNLLQKDRCKCB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dichlorobenzyl alcohol, 3,5-dichlorophenyl methanol, benzenemethanol, 3,5-dichloro, 3,5-dichlorobenzylalcohol, 3,5-dichlorobenzylic alcohol, 3,5-dichlorobenzenemethanol, 3,5-dicholorbenzylalcohol, 3,5-dichlorophenyl methan-1-ol, 3, 5-dichlorobenzyl alcohol, pubchem4908
CID PubChem 43236
Nom IUPAC (3,5-dichlorophényl)méthanol
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau (3, 5-Dichlorophenyl)methanol
Plage de pourcentage du dosage 97+%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire Cl2C6H3CH2OH
Quantité 50 g
Poids de la formule 177.03
Pourcentage de pureté 97%