Learn More
Chlorhydrate de 3,5-dichlorophénylhydrazine, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
3,5-Dichlorophenyl)hydrazine Hydrochloride is a building block that has been used for the synthesis of 2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one derivatives to be used as and anti-leukemic agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 3,5-dichlorophényl)hydrazine chlorohydrate est un bloc de construction utilisé pour la synthèse des dérivés du 2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one à utiliser comme agent antileucémique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
Spécification
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | 3,5-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride |
| Point de fusion | ∼204°C (decomposition) |
| Quantité | 1 g |
| Beilstein | 4208459 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
| Poids de la formule | 213.5 |
| Pourcentage de pureté | 97% |