Learn More
Chlorhydrate de 3,5-dichlorophénylhydrazine, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11422098
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11422098 25 g 25g
11402098 1 g 1g
11412098 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11422098 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15127.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 63352-99-8 | C6H7Cl3N2 | 213.486 g/mol
3,5-Dichlorophenyl)hydrazine Hydrochloride is a building block that has been used for the synthesis of 2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one derivatives to be used as and anti-leukemic agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 3,5-dichlorophényl)hydrazine chlorohydrate est un bloc de construction utilisé pour la synthèse des dérivés du 2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one à utiliser comme agent antileucémique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63352-99-8
Formule moléculaire C6H7Cl3N2
Poids moléculaire (g/mol) 213.486
Numéro MDL RONG>
Clé InChI BDXZOJVMTJOAPS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dichlorophenylhydrazine hydrochloride, 3,5-dichlorophenyl hydrazine hydrochloride, 3,5-dichlorophenyl hydrazine monohydrochloride, 3,5-dichlorophenylhydrazine hcl, 1-3,5-dichlorophenyl hydrazine hydrochloride, hydrazine, 3,5-dichlorophenyl-, monohydrochloride, 3,5-dichlorophenylhydrazinehydrochloride, pubchem7531, c6h6cl2n2.hcl, acmc-209nf3
CID PubChem 2723913
Nom IUPAC (3,5 -dichlorophényl)hydrazine ; chlorhydrate
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)NN.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride
Point de fusion ∼204°C (decomposition)
Quantité 25 g
Beilstein 4208459
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 213.5
Pourcentage de pureté 97%