Learn More
Bromure de 3,5-dichlorophénylmagnésium, solution 0,5M dans THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10686650 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10686650 50 mL Flacon en verre AcroSeal™ 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10686650 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 433010500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 5-Dichlorophenylmagnesium bromide
CAS 82297-90-3, 109-99-9
% min. CAS 11.58, 85.84
Couleur Marron à noir
% max. CAS 14.16, 88.42
Densité 0.9720g/mL
Quantité 50 mL
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Forme physique Liquide
Gravité spécifique 0.972
Formule moléculaire C6H3BrCl2Mg
Numéro MDL MFCD01319892
Synonyme 3,5-dichlorophenylmagnesium bromide, pwovecvccctjfq-uhfffaoysa-m, bromo 3,5-dichlorophenyl magnesium, 3,5-dichlorophenylmagnesium bromide solution, 3,5-dichlorophenylmagnesium bromide, 0.50m in 2-methf, 3,5-dichlorophenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 3,5-dichlorophenylmagnesium bromide solution, 0.5 m in thf, grignard reagent
Clé InChI PWOVECVCCCTJFQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES ClC1=CC([Mg]Br)=CC(Cl)=C1
Nom IUPAC magnésium ;1,3-dichlorobenzène-5-ide ; bromure
Poids moléculaire (g/mol) 250.20
CID PubChem 13617820
Poids de la formule 250.2
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,5-Dichlorophenylmagnesium bromide, 0.5M solution in tetrahydrofuran
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.