Learn More
3,5-dichloropyridazine, Thermo Scientific™
Code produit 10585174
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10585174 1 g Flacon en verre ambré 1g
10142894 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10585174 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO08501DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 1837-55-4
Formule moléculaire C4H2Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 148.97
Numéro MDL MFCD10698048
Clé InChI JZSAUQMXKHBZEO-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 19959687
Nom IUPAC 3,5-dichloropyridazine
SMILES ClC1=CC(Cl)=NN=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 3, 5-dichloropyridazine
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Synonyme pyridazine, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-pyridazine, pyridazine,3,5-dichloro, 3,5-dichlor-pyridazin, acmc-209yx3, ksc538k8n
Poids de la formule 148.98
Pourcentage de pureté 97%