Learn More
3,5-Dichloropyridin-4(1H)-one, TRC
Code produit 30387690
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30387690 10 g -
30381314 5 g 5g
30369099 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30387690 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD47590310G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17228-70-5
Formule moléculaire C5H3NOCl2
Poids moléculaire (g/mol) 163.99
SMILES ClC1=CNC=C(Cl)C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dichloropyridin-4(1H)-one
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C5H3Cl2NO/c6-3-1-8-2-4(7)5(3)9/h1-2H,(H,8,9)
Poids de la formule 162.9592