Learn More
3,5-dichlorosalicylaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11459996
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11459996 100 g 100g
11439996 5 g 5g
11449996 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11459996 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20941.22
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 90-60-8 | C7H4Cl2O2 | 191.007 g/mol
3,5-Dichlorosalicylaldehyde has been used in the preparation of Schiff base ligands and (RS)-3,5-dichloro-2-[[(1-phenylethyl)imino]methyl]phenol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
On a utilisé le 3,5-dichlorosalicylaldéhyde dans la préparation des ligands de base de Schiff et du (RS)-3,5-dichloro-2-[[(1-phényléthyl)imino]méthyl]phénol.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. La solubilité dans le méthanol est presque transparente.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’écart de l’air et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90-60-8
Formule moléculaire C7H4Cl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 191.007
Numéro MDL MFCD00003320
Clé InChI FABVMBDCVAJXMB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dichlorosalicylaldehyde, benzaldehyde, 3,5-dichloro-2-hydroxy, 2-hydroxy-3,5-dichlorobenzaldehyde, 3,5-dichloro salicylal, salicylaldehyde, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-2-hydroxy-benzaldehyde, pubchem8246, timtec-bb sbb003642, acmc-209r6w, salicylaldehyde,5-dichloro
CID PubChem 66660
Nom IUPAC 3,5-dichloro-2-hydroxybenzaldéhyde
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)O)C=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dichlorosalicylaldehyde
Point de fusion 94°C to 97°C
Quantité 100 g
Beilstein 973391
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Solubility in methanol is almost transparent.
Poids de la formule 191.01
Pourcentage de pureté 98%