Learn More
3,5-Dichlorosalicylaldéhyde, TRC
Code produit 30377704
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30377704 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30377704 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4323105G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dichlorosalicylaldehyde
CAS 90-60-8
Formule moléculaire C7H4Cl2O2
Quantité 5 g
Synonyme 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzaldehyde, 2,4-Dichloro-6-formylphenol2-Hydroxy-3,5-dichlorobenzaldehyde
Formule InChI InChI=1S/C7H4Cl2O2/c8-5-1-4(3-10)7(11)6(9)2-5/h1-3,11H
SMILES Oc1c(Cl)cc(Cl)cc1C=O
Poids moléculaire (g/mol) 191.01
Poids de la formule 189.9588