Learn More
3,5-dichlorothiophénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11312946
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11312946 5 g 5g
11302946 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11312946 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10697.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 17231-94-6 | C6H4Cl2S | 179.058 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17231-94-6
Formule moléculaire C6H4Cl2S
Poids moléculaire (g/mol) 179.058
Numéro MDL MFCD00041423
Clé InChI WRXIPCQPHZMXOO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dichlorothiophenol, 3,5-dichloro thiophenol, 3,5-dichlorobenzenthiol, 3,5-dichlorobenzene-1-thiol, pubchem6804, 3,5-dichloro-thiophenol, 3,5-dichloro-benzenethiol, acmc-209e4e, 3,5-dichlorophenyl mercaptan, benzenethiol, 3,5-dichloro
CID PubChem 2736096
Nom IUPAC 3,5-dichlorobenzénéthiol
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)S
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dichlorothiophenol
Point de fusion 60°C to 63°C
Point d’ébullition 270°C to 272°C
Odeur Unpleasant
Quantité 5 g
Beilstein 2041184
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 179.07
Pourcentage de pureté 97%