Learn More
3,5-Difluoro-2-méthylbenzonitrile, 97 %
Product Code. 15497127
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15497127 1 g 1g
15407137 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15497127 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H34195.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1003708-74-4
Formule moléculaire C8H5F2N
Poids moléculaire (g/mol) 153.132
Numéro MDL MFCD09996934
Clé InChI JHMDKULXRYFRBP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-difluoro-2-methyl benzonitrile, pubchem8342
CID PubChem 44887034
Nom IUPAC 3,5-difluoro-2-méthylbenzonitrile
SMILES CC1=C(C=C(C=C1C#N)F)F
Specifications
Nom chimique ou matériau 3,5-Difluoro-2-methylbenzonitrile
Point de fusion 55°C to 57°C
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Numéro UN UN3439
Poids de la formule 153.13
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline