Learn More
3,5-difluoro-4-hydroxybenzaldéhyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15473407
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15473407 250 mg 250mg
11302149 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15473407 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26139.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 118276-06-5 | C7H4F2O2 | 158.104 g/mol
3,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde is used in the preparation of (Z)-2,6- difluoro-((2-methyl-5-oxooxazol-4(5H)-ylidene)methyl)phenylacetate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3,5-difluoro-4-hydroxybenzaldéhyde est utilisé dans la préparation du (Z)-2,6-difluoro-([2-méthyl-5-oxooxazol-4(5H)-ylidène]méthyl)phénylacétate.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 118276-06-5
Formule moléculaire C7H4F2O2
Poids moléculaire (g/mol) 158.104
Numéro MDL MFCD06797917
Clé InChI SKOYTQILPMNZQO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-difluoro-4-hydroxy-benzaldehyde, 4-hydroxy-3,5-difluorobenzaldehyde, benzaldehyde, 3,5-difluoro-4-hydroxy, pubchem17015, acmc-1c2v9, ksc495m7b, benzaldehyde, 3,5-difluoro-4-hydroxy-9ci, s-3-hydroxy-1-hydroxymethylpropyl carbamic acid benzyl ester
CID PubChem 10192584
Nom IUPAC 3,5-difluoro-4-hydroxybenzaldéhyde
SMILES C1=C(C=C(C(=C1F)O)F)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Point de fusion 121°C to 124°C
Quantité 250 mg
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 158.11
Pourcentage de pureté 99%