Learn More
3,5-difluoro-4-hydroxybenzaldéhyde, TRC
Code produit 30378421
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30378421 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30378421 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4473155G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
CAS 118276-06-5
Formule moléculaire C7H4F2O2
Quantité 5 g
Synonyme 4-Hydroxy-3,5-difluorobenzaldehyde
Formule InChI InChI=1S/C7H4F2O2/c8-5-1-4(3-10)2-6(9)7(5)11/h1-3,11H
SMILES C1=C(C=C(C(=C1F)O)F)C=O
Poids moléculaire (g/mol) 158.1
Poids de la formule 158.0179