Learn More
3,5-difluoro-4-méthoxyaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11356869
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11356869 5 g 5g
11346869 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11356869 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26778.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 363-47-3 | C7H7F2NO | 159.14 g/mol
3,5-Difluoro-4-methoxyaniline is used in conjunction with thermal energy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 3,5-difluoro-4-méthoxyaniline est utilisée en conjonction avec l’énergie thermique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 363-47-3
Formule moléculaire C7H7F2NO
Poids moléculaire (g/mol) 159.14
Numéro MDL MFCD04115910
Clé InChI POVSDXPEJZMSEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-amino-2,6-fluoroanisole, benzenamine, 3,5-difluoro-4-methoxy-9ci, 3,5-difluoro-4-methoxy-aniline, benzenamine,3,5-difluoro-4-methoxy, pubchem10104, 3,5-difluoro-4-methxoyaniline, 3,5-difluoro-4-methoxybenzenamine, 3,5-difluoro-4-methoxyphenylamine, 3,5-difluoro-4-methoxybenzeneamine, 3,5-difluoro-4-methoxy-benzenamine
CID PubChem 2783137
Nom IUPAC 3,5-difluoro-4-méthoxyaniline
SMILES COC1=C(F)C=C(N)C=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Difluoro-4-methoxyaniline
Point de fusion 77°C to 80°C
Odeur Characteristic
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 159.14
Pourcentage de pureté 97%