Learn More
3,5-difluoro-4-(trifluorométhyl)bromobenzène, Thermo Scientific™
Code produit 10179649
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10179649 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10179649 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MAY00121DE
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 5-difluoro-4-(trifluoromethyl)bromobenzene
CAS 156243-64-0
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C7H2BrF5
Quantité 5 g
Synonyme 3,5-difluoro-4-trifluoromethyl bromobenzene, 5-bromo-1,3-difluoro-2-trifluoromethyl benzene, 4-bromo-2,6-difluorobenzotrifluoride, benzene, 5-bromo-1,3-difluoro-2-trifluoromethyl, acmc-1cioh, intermediates-zcf02186, 2,6-difluoro-4-bromobenzotrifluoride, 1-bromo-3,5-difluoro-4-trifluoromethylbenzene, 3,5-difluoro-4-trifluoromethylbromobenzene, benzene,5-bromo-1,3-difluoro-2-trifluoromethyl
Clé InChI QPJKIRNIIXIPIE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C=C(C(=C1F)C(F)(F)F)F)Br
Nom IUPAC 5-bromo-1,3-difluoro-2-(trifluorométhyl)benzène
Poids moléculaire (g/mol) 260.989
CID PubChem 23450919
Poids de la formule 260.99
Pourcentage de pureté 97%