Learn More
3,5-difluoro-L-phénylalanine, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 15473787
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15473787 250 mg 250mg
11337419 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15473787 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27833.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31105-91-6
Formule moléculaire C9H9F2NO2
Poids moléculaire (g/mol) 201.17
Numéro MDL MFCD01631987
Clé InChI QFGMPXZFCIHYIR-QMMMGPOBSA-N
Synonyme 3,5-difluoro-l-phenylalanine, h-phe 3,5-dif-oh, l-3,5-difluorophenylalanine, s-2-amino-3-3,5-difluorophenyl propanoic acid, 2s-2-amino-3-3,5-difluorophenyl propanoic acid, 3-3,5-difluorophenyl-l-alanine, phenylalanine, 3,5-difluoro, 1 s-2-amino-3-3,5-difluorophenyl propanoic acid, pubchem4078
CID PubChem 716307
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-3-(3,5-difluorophényl)propanoïque
SMILES N[C@@H](CC1=CC(F)=CC(F)=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Difluoro-L-phenylalanine
Quantité 250 mg
Poids de la formule 201.18
Pourcentage de pureté 98%