Learn More
3’,5’-difluoroacétophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11449816
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11449816 25 g 25g
11429816 1 g 1g
11439816 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11449816 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20301.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 123577-99-1 | C8H6F2O | 156.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123577-99-1
Formule moléculaire C8H6F2O
Poids moléculaire (g/mol) 156.13
Numéro MDL MFCD00042489
Clé InChI OXJLDNSPGPBDCP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3',5'-difluoroacetophenone, 3,5-difluoroacetophenone, 1-3,5-difluorophenyl ethanone, 1-3,5-difluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3,5-difluorophenyl, 1-acetyl-3,5-difluorobenzene, 1-3,5-difluoro-phenyl-ethanone, pubchem2179, acmc-1cacd, 3,5-di-fluoroacetophenone
CID PubChem 518596
SMILES CC(=O)C1=CC(F)=CC(F)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3',5'-Difluoroacetophenone
Point de fusion 37°C to 41°C
Point d’ébullition 94°C to 95°C (13 mmHg)
Point d’éclair 82°C (179°F)
Indice de réfraction 1.4876
Quantité 25 g
Beilstein 6798740
Nom IUPAC 1-(3,5-difluorophényle)éthan-1-one
Poids de la formule 156.13
Pourcentage de pureté 97%