Learn More
3',5'-difluoroacétophénone, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 10786475 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10786475 1 g Flacon en verre 1g
10566104 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10786475 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 398120010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 123577-99-1
Formule moléculaire C8H6F2O
Poids moléculaire (g/mol) 156.13
Numéro MDL MFCD00042489
Clé InChI OXJLDNSPGPBDCP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3',5'-difluoroacetophenone, 3,5-difluoroacetophenone, 1-3,5-difluorophenyl ethanone, 1-3,5-difluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3,5-difluorophenyl, 1-acetyl-3,5-difluorobenzene, 1-3,5-difluoro-phenyl-ethanone, pubchem2179, acmc-1cacd, 3,5-di-fluoroacetophenone
CID PubChem 518596
Nom IUPAC 1-(3,5-difluorophényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC(F)=CC(F)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3', 5'-Difluoroacetophenone
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 34°C to 38°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire F2C6H3COCH3
Quantité 1 g
Poids de la formule 156.13
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Faible fusion de solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3',5'-Difluoroacetophenone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.