Learn More
3,5-Difluoroaniline, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11437857
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11437857 5 g 5g
11447857 25 g 25g
11399519 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11437857 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16528.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 372-39-4 | C6H5F2N | 129.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 372-39-4
Formule moléculaire C6H5F2N
Poids moléculaire (g/mol) 129.11
Numéro MDL MFCD00007763
Clé InChI KQOIBXZRCYFZSO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenamine, 3,5-difluoro, 3,5-difluorobenzenamine, 3,5-difluorophenylamine, 5an, 3,5-difluoranilin, 3,5-difluoroanilin, 3,5 difluoroaniline, 3.5-difluoroaniline, pubchem2296, 3, 5-difluoroaniline
CID PubChem 96595
Nom IUPAC 3,5-difluoroaniline
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)F)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Difluoroaniline
Point de fusion 37°C to 41°C
Densité 1.295
Point d’ébullition 80°C (20 mmHg)
Point d’éclair 75°C (167°F)
Odeur Characteristic
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 2802286
Poids de la formule 129.11
Pourcentage de pureté ≥98%