Learn More
3,5-difluoroaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10607831 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10607831 1 g Flacon en verre 1g
10648021 10 g Flacon en verre -
10510034 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 10607831 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 311420010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 372-39-4 | C6H5F2N | 129.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 372-39-4
Formule moléculaire C6H5F2N
Poids moléculaire (g/mol) 129.11
Numéro MDL MFCD00007763
Clé InChI KQOIBXZRCYFZSO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenamine, 3,5-difluoro, 3,5-difluorobenzenamine, 3,5-difluorophenylamine, 5an, 3,5-difluoranilin, 3,5-difluoroanilin, 3,5 difluoroaniline, 3.5-difluoroaniline, pubchem2296, 3, 5-difluoroaniline
CID PubChem 96595
Nom IUPAC 3,5-difluoroaniline
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)F)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 5-Difluoroaniline
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 37°C to 41°C
Couleur Blanc à jaune
Densité 75g/mL
Point d’ébullition 82°C (20.0 mmHg)
Point d’éclair 75°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire F2C6H3NH2
Quantité 1 g
Poids de la formule 129.11
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Faible fusion de solide