Learn More
3,5-difluoroanisole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11422887
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11422887 25 g 25g
11412887 5 g 5g
11432887 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11422887 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15497.14
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 93343-10-3 | Molecular Formula: C7H6F2O | Molecular Weight: 144.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 93343-10-3
Formule moléculaire C7H6F2O
Poids moléculaire (g/mol) 144.12
Numéro MDL MFCD00042560
Clé InChI OTGQPYSISUUHAF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-difluoroanisole, 3,5-difluoro-1-methoxybenzene, benzene, 1,3-difluoro-5-methoxy, 1,3-difluoro-5-methoxy-benzene, 3,5-difluoro anisole, 3,5-difluoroanisol, 3.5-difluoroanisole, pubchem1967, 3,5-difluoroanisole;, 3,5,-difluoroanisole;
CID PubChem 2724518
Nom IUPAC 1,3-difluoro-5-méthoxybenzène
SMILES COC1=CC(F)=CC(F)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Difluoroanisole
Densité 1.234
Point d’ébullition 145°C to 148°C
Point d’éclair 43°C (109°F)
Indice de réfraction 1.466
Quantité 25 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 4966844
Poids de la formule 144.12
Pourcentage de pureté 97%