Learn More
3,5-Difluoroanisole, 98%, Thermo Scientific™
Code produit 10712091 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10712091 5 g Flacon en verre 5g
10179272 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 10712091 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 249560050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 93343-10-3
Formule moléculaire C7H6F2O
Poids moléculaire (g/mol) 144.12
Numéro MDL MFCD00042560
Clé InChI OTGQPYSISUUHAF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-difluoroanisole, 3,5-difluoro-1-methoxybenzene, benzene, 1,3-difluoro-5-methoxy, 1,3-difluoro-5-methoxy-benzene, 3,5-difluoro anisole, 3,5-difluoroanisol, 3.5-difluoroanisole, pubchem1967, 3,5-difluoroanisole;, 3,5,-difluoroanisole;
CID PubChem 2724518
Nom IUPAC 1,3-difluoro-5-methoxybenzene
SMILES COC1=CC(F)=CC(F)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 5-Difluoroanisole
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 1.23g/mL
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire F2C6H3OCH3
Indice de réfraction 1.4640 to 1.4660 (20°C, 589nm)
Quantité 5 g
Poids de la formule 144.12
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Liquid