Learn More
3,5-Difluorobenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,5-Difluorobenzaldehyde |
| Point d’ébullition | 61°C to 63°C (43 mmHg) |
| Point d’éclair | 56°C (132°F) |
| Indice de réfraction | 1.493 |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | UN1989 |
| Beilstein | 2573392 |
| Sensibilité | Air Sensitive |
| Poids de la formule | 142.11 |
| Pourcentage de pureté | 97% |