Learn More
3,5-Difluorobenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11438746
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11438746 25 g 25g
11389519 1 g 1g
11428746 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11438746 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16917.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 32085-88-4 | C7H4F2O | 142.105 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32085-88-4
Formule moléculaire C7H4F2O
Poids moléculaire (g/mol) 142.105
Numéro MDL MFCD00010329
Clé InChI ASOFZHSTJHGQDT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzaldehyde, 3,5-difluoro, 3,5-difluoro-benzaldehyde, pubchem1414, 3,5difluorobenzaldehyde, acmc-1aewe, 3,5-diflourobenzaldehyde, 3-5-difluorobenzaldehyde, 3, 5-difluorobenzaldehyde, ksc224o7p, 3,5-difluorophenyl methanone
CID PubChem 588160
Nom IUPAC 3,5-difluorobenzaldéhyde
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)F)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Difluorobenzaldehyde
Point d’ébullition 61°C to 63°C (43 mmHg)
Point d’éclair 56°C (132°F)
Indice de réfraction 1.493
Quantité 25 g
Numéro UN UN1989
Beilstein 2573392
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 142.11
Pourcentage de pureté 97%