Learn More
3,5-difluorobenzaldéhyde, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10433405 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10433405 5 g Flacon en verre 5g
10117893 1 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10433405 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 293470050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 32085-88-4 | C7H4F2O | 142.1 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32085-88-4
Formule moléculaire C7H4F2O
Poids moléculaire (g/mol) 142.1
Numéro MDL MFCD00010329
Clé InChI ASOFZHSTJHGQDT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzaldehyde, 3,5-difluoro, 3,5-difluoro-benzaldehyde, pubchem1414, 3,5difluorobenzaldehyde, acmc-1aewe, 3,5-diflourobenzaldehyde, 3-5-difluorobenzaldehyde, 3, 5-difluorobenzaldehyde, ksc224o7p, 3,5-difluorophenyl methanone
CID PubChem 588160
Nom IUPAC 3,5-difluorobenzaldéhyde
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)F)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 5-Difluorobenzaldehyde
Note relative au nom 98+%
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Couleur Vert
Densité 1.2960g/mL
Point d’éclair 56°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire F2C6H3CHO
Indice de réfraction 1.4930 to 1.4950
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.296
Poids de la formule 142.1
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide après fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,5-Difluorobenzaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.