Learn More
3,5-Difluorobenzènesulfonamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11456870
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11456870 1 g 1g
11466870 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11456870 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19720.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 140480-89-3 | C6H5F2NO2S | 193.168 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 140480-89-3
Formule moléculaire C6H5F2NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 193.168
Numéro MDL MFCD02091379
Clé InChI MKQPOVUFDWKPNO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-difluorobenzenesulphonamide, 3,5-difluorobenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 3,5-difluoro, buttpark 27\07-04, fbu, pubchem11783, acmc-20ai3d, d0s6gk, ksc493s5p, 3,5-difluorobenzenesulfonamide
CID PubChem 446275
ChEBI CHEBI:42566
Nom IUPAC 3,5-difluorobenzènesulfonamide
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)S(=O)(=O)N)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Difluorobenzenesulfonamide
Point de fusion 157°C to 161°C
Quantité 1 g
Beilstein 5333160
Poids de la formule 193.17
Pourcentage de pureté 98%