Learn More
Chlorure de 3,5-difluorobenzènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11368866
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11368866 5 g 5g
11358866 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11368866 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19507.06
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 210532-25-5
Formule moléculaire C6H3ClF2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 212.59
Numéro MDL MFCD02091378
Clé InChI IIQKIICAOXAXEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-difluorobenzenesulphonyl chloride, 3,5-difluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 3,5-difluorobenzenesulfonylchloride, 3,5-difluorobenzenesulphonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 3,5-difluoro, 3,5-difluoro-benzenesulfonyl chloride, pubchem8463, acmc-209fh1, ksc201g8f, buttpark 27\07-03
CID PubChem 2774058
Nom IUPAC 3,5-difluorobenzene-1-sulfonyl chloride
SMILES FC1=CC(=CC(F)=C1)S(Cl)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Difluorobenzenesulfonyl chloride
Point de fusion 57°C to 59°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 8053561
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 212.6
Pourcentage de pureté 97%