Learn More
3,5-difluorobenzylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11410581
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11410581 1 g 1g
11420581 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11410581 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20082.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90390-27-5
Formule moléculaire C7H7F2N
Poids moléculaire (g/mol) 143.14
Numéro MDL MFCD00061244
Clé InChI VJNGGOMRUHYAMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-difluorobenzylamine, 3,5-difluorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 3,5-difluoro, 1-3,5-difluorophenyl methanamine, 3,5-difluorobenzyl amine, 3,5-difluorophenyl methylamine, 3, 5-difluorobenzylamine, pubchem4409, 3,5-difluoro-benzylamine, 3,5-difluoro-benzyl amine
CID PubChem 145211
Nom IUPAC (3,5-difluorophényl)méthanamine
SMILES NCC1=CC(F)=CC(F)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Difluorobenzylamine
Densité 1.21
Point d’ébullition 184°C
Point d’éclair 73°C (163°F)
Indice de réfraction 1.49
Quantité 1 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 3538436
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 143.14
Pourcentage de pureté 97%